R5653
Monoclonal Anti-hnRNP-Q antibody produced in mouse
clone 18E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-Q
559,00 €
About This Item
559,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55-70 kDa
Espèces réactives
mouse, bovine, human, rat, canine, Xenopus, chicken
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYNCRIP(10492)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable