05-1517
Anti-hnRNP Q Antibody, clone 18E4
clone 18E4, from mouse
Synonyme(s) :
heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q-like, Synaptotagmin-binding, cytoplasmic RNA-interacting protein, Glycine- and tyrosine-rich RNA-binding protein, GRY-RBP, NS1-associated protein 1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18E4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYNCRIP(10492)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cited by independent researcher using a representative lot.
Immunoprecipitation
Cited by independent researcher using a representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected hnRNP Q on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable