R4528
Anti-hnRNP-A1 antibody, Mouse monoclonal
clone 9H10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-heterogeneous nuclear ribonucleoprotein-A1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
9H10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
human, hamster, monkey, rat, bovine, mouse, canine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of 293T cells
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HNRNPA1(3178)
mouse ... Hnrnpa1(15382)
rat ... Hnrnpa1(29578)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Does not immunoprecipitate the hnRNP complex.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable