775053
Lithium bis(triméthylsilyl)amide solution
0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonyme(s) :
Hexaméthyldisilazane lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
0.5 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densité
0.857 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
8.6 °F
Point d'éclair (°C)
-13 °C