R3380
Ribonucleoside vanadyl complexes
200 mM
Synonyme(s) :
vanadyl ribonucleoside complexes
248,00 €
About This Item
248,00 €
Produits recommandés
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable