R3025
Anti-Rho-GDI antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution, ~1 mg/mL
Synonyme(s) :
Anti-GDIA1, Anti-HEL-S-47e, Anti-NPHS8, Anti-RHOGDI, Anti-RHOGDI-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~28 kDa
Espèces réactives
mouse, bovine, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 500 μg of Jurkat RIPA lysate
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using RIPA lysates from human HL-60, HeLa, Hs294T, Jurkat and murine 3T3/NIH cells and mouse 3T3/A31
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARHGDIA(396)
mouse ... Arhgdia(192662)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable