Principaux documents
R2758
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 400μl tubes, white
Synonyme(s) :
tube holder
1 EA
66,40 €
66,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
66,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122804
Nomenclature NACRES :
NB.35
66,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
6 x 12 400μl tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18840-0000
L × l × H
9 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
Couleur
white
Description générale
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3