Principaux documents
R2152
Sigma-Aldrich
Rap1A human
buffered aqueous glycerol solution, recombinant, expressed in E. coli, GST-tagged
Synonyme(s) :
Ras Related Protein 1A
25 μG
730,00 €
730,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 μG
730,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
730,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... RAP1A(5906)
Application
Can be used as a control in immunoblotting and in protein binding assays.
Actions biochimiques/physiologiques
A small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native).
Rap1A, a small Ras-like GTP-binding protein (21 kDa, native), is a potential modulator of the Ras/Raf/MAP kinase intracellular signaling cascade.
Autres remarques
GST-tagged Rap1A fusion protein
Forme physique
Supplied in 50 mM Tris, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 10 mM magnesium chloride, 1 mM DTT, and 10% glycerol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Y Takai et al.
Physiological reviews, 81(1), 153-208 (2001-01-12)
Small GTP-binding proteins (G proteins) exist in eukaryotes from yeast to human and constitute a superfamily consisting of more than 100 members. This superfamily is structurally classified into at least five families: the Ras, Rho, Rab, Sar1/Arf, and Ran families.