Principaux documents
R0279
Sigma-Aldrich
Ro 23-9358
≥97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[3,5-Bis(decyloxy)phenyl]-N-(carboxymethyl)glycine
25 MG
1 120,00 €
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25 MG
1 120,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H51NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Pf
99.5-110 °C
Solubilité
DMSO: 16 mg/mL
Auteur
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCOc1cc(OCCCCCCCCCC)cc(c1)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C30H51NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-36-27-21-26(31(24-29(32)33)25-30(34)35)22-28(23-27)37-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20,24-25H2,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)
Clé InChI
SWOCSPJYINCHOW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Diacylglycerol lipase inhibitor. Target for anti-obesity drugs.
Caractéristiques et avantages
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable