R2030
Anti-RACK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, immunoprecipitation: 5 μg
Synonyme(s) :
Anti-GNB2L1, Anti-Gnb2-rs1, Anti-Guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2-like 1, Anti-H12.3, Anti-HLC-7, Anti-Lung cancer oncogene 7, Anti-PIG21, Anti-Proliferation-inducing gene 21, Anti-Receptor of Activated Protein Kinase C1, Anti-protein homologous to chicken B complex protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~30 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cell
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNB2L1(10399)
mouse ... Gnb2l1(14694)
rat ... Gnb2l1(83427)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable