R1756
Rhodanese from bovine liver
Type II, essentially salt-free, lyophilized powder, 100-300 units/mg solid
Synonyme(s) :
Thiosulfate Sulfur Transferase, Thiosulfate:cyanide sulfurtransferase
433,00 €
About This Item
433,00 €
Produits recommandés
Type
Type II
Forme
essentially salt-free, lyophilized powder
Activité spécifique
100-300 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable