Principaux documents
R151-500
Sigma-Aldrich
Rat Skeletal Muscle Cell Growth Medium (500 ml)
1 EACH
191,00 €
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
191,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
191,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one ready-to-use media
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation