Principaux documents
R151D-250
Sigma-Aldrich
Rat Skeletal Muscle Cells Differentiation Medium (250ml)
1 EACH
112,00 €
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EACH
112,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
112,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Rat Skeletal Muscle Cells Differentiation Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation