R0500
Reichstein′s substance S
≥98% purity, powder
Synonyme(s) :
11-Deoxy-17-hydroxycorticosterone, 11-Deoxycortisol, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxycortexone, 17,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 17,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,20-dione, Cortexolone, Reichstein’s Compound S
65,40 €
About This Item
65,40 €
Produits recommandés
Nom du produit
Reichstein′s substance S, ≥98%
Essai
(Infrared Spectrum: Conforms to Structure)
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
titration: suitable
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h11,15-17,22,25H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
WHBHBVVOGNECLV-OBQKJFGGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable