Q50120
QAE Sephadex® A-50 chloride form
Synonyme(s) :
Diethyl-(2-hydroxypropyl)aminoethyl Sephadex®
About This Item
Produits recommandés
Taille des billes
40-125 μm (dry)
Dimension de pores
~200,000 Da exclusion limit
pH de fonctionnement
2-10
Capacité
2.6-3.4 meq/g ion exchange capacity
Compatibilité
mode of use strong anion exchange chromatography
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable