Q2128
Quisqualic acid
powder
Synonyme(s) :
β-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanine, 3-(3,5-Dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl)-L-alanine
86,10 €
About This Item
86,10 €
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: <0.17 mg/mL
H2O: 0.5 mg/mL
0.1 M HCl: 1.4 mg/mL
1 M NH4OH: 20 mg/mL
organic solvents: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
Clé InChI
ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Informations sur le gène
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable