Principaux documents
PZ0300
Sigma-Aldrich
PF-06764427
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)-benzyl]-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carboxylic acid (3R,4S)-(3-hydroxy-tetrahydro-pyran-4-yl)-amide
5 MG
76,50 €
25 MG
308,00 €
76,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
76,50 €
25 MG
308,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H25N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
76,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CN1C=CC(C(C=C2)=CC=C2CN3C4=CC=CN=C4C(C(N[C@@H]5[C@@H](O)COCC5)=O)=C3)=N1
InChI
1S/C24H25N5O3/c1-28-11-8-19(27-28)17-6-4-16(5-7-17)13-29-14-18(23-21(29)3-2-10-25-23)24(31)26-20-9-12-32-15-22(20)30/h2-8,10-11,14,20,22,30H,9,12-13,15H2,1H3,(H,26,31)/t20-,22-/m0/s1
Clé InChI
FQGJDGJXEZTKDW-UNMCSNQZSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06764427 is a selective azaindole muscarinic receptor M1 positive allosteric modulator.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable