Principaux documents
PZ0228
Sigma-Aldrich
PF-04628935
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[2-[[2-Chloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)phenyl]methyl]-2,7-diazaspiro[3.5]non-7-yl]-2-(2-methylimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-ethanone, PF-4628935
5 MG
81,60 €
25 MG
300,00 €
81,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
81,60 €
25 MG
300,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H26ClN7OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.03
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
81,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a) with an IC50 of 4.6 nM. Ghrelin and GSHR are involved in regulation of food intake and long-term energy homeostasis; GSHR ligands are of interest for obesity and other metabolic disorders. PF-04628935 is orally bioavailable and brain penetrant.
PF-04628935 is a potent antagonist/inverse agonist of the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor 1a (GHS-R1a).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable