Principaux documents
PZ0209
Sigma-Aldrich
PF-06465469
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-[4-Amino-1-[(3R)-1-(1-oxo-2-propen-1-yl)-3-piperidinyl]-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-N-[3-methyl-4-(1-methylethyl)phenyl]-benzamide
5 MG
110,00 €
25 MG
369,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
110,00 €
25 MG
369,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H33N7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.63
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N1(C[C@@H](CCC1)[n]2nc(c5c2ncnc5N)c3cc(ccc3)C(=O)Nc4cc(c(cc4)C(C)C)C)C(=O)C=C
InChI
1S/C30H33N7O2/c1-5-25(38)36-13-7-10-23(16-36)37-29-26(28(31)32-17-33-29)27(35-37)20-8-6-9-21(15-20)30(39)34-22-11-12-24(18(2)3)19(4)14-22/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,23H,1,7,10,13,16H2,2-4H3,(H,34,39)(H2,31,32,33)/t23-/m1/s1
Clé InChI
CGJVMKJGKFEHTL-HSZRJFAPSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PF-06465469 is a potent, covalent inhibitor of the nonreceptor tyrosine kinase Itk (IL-2 inducible T-cell kinase), which is expressed primarily in immune cells, and is strongly upregulated following activation of T-cells. PF-06465469 inhibits Itk enzymatic activity with an IC50 of 2 nM. The compound blocks anti-CD3 induced phosphorylation of PLCg in Jurkat cells (IC50 = 31 nM) and IL-2 production in anti-CD3 stimulated human whole blood (IC50 = 48 nM).
PF-06465469 is a potent, covalent inhibitor of the nonreceptor tyrosine kinase Itk (IL-2 inducible T-cell kinase).
Caractéristiques et avantages
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Tec kinases respond to cellular stimulation by various receptors and are involved in signaling pathways.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology