Principaux documents
SML0077
Sigma-Aldrich
VU591
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′-(oxydimethanediyl)bis(5-nitro-1H-benzimidazole), 2,2′-(oxydimethanediyl)bis(6-nitro-1H-benzimidazole), 5-nitro-2-{[(6-nitro-1H-benzimidazol-2-yl)methoxy]methyl}-1H-benzimidazole
5 MG
105,00 €
25 MG
272,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
105,00 €
25 MG
272,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12N6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.30
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥12 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(COCc3nc4ccc(cc4[nH]3)[N+]([O-])=O)[nH]c2c1
InChI
1S/C16H12N6O5/c23-21(24)9-1-3-11-13(5-9)19-15(17-11)7-27-8-16-18-12-4-2-10(22(25)26)6-14(12)20-16/h1-6H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
Clé InChI
ZQPXNYLXYNRFNP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... KCNJ1(3758)
Application
VU591 may be used in cell signaling studies.
Actions biochimiques/physiologiques
ROMK (Kir 1.1) inhibitor
VU591 is a Potassium Inwardly-Rectifying Channel (KCNJ1 or ROMK) specific inhibitor (IC50 = 240 nM) that is closely related to VU590. Unlike VU590, VU591 does not inhibit Kir7.1. The compound has a modest effect on Kir6.2/SUR1, causing 17% inhibition at 10 uM.
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jiun-Lin Horng et al.
Scientific reports, 7(1), 16215-16215 (2017-11-28)
Molecular mechanisms of Na
Guglielmo Schiano et al.
Scientific reports, 9(1), 19517-19517 (2019-12-22)
Uromodulin, the most abundant protein in normal urine, is produced by cells lining the thick ascending limb (TAL) of the loop of Henle. Uromodulin regulates the activity of the potassium channel ROMK in TAL cells. Common variants in KCNJ1, the
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.