PZ0183
ERB-041
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)-7-vinyl-1,3-benzoxazol-5-ol, Prinaberel, WAY-202041
116,00 €
About This Item
116,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to tan
Solubilité
DMSO: ≥25 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(C=C1)=C(F)C=C1C2=NC3=CC(O)=CC(C=C)=C3O2
InChI
1S/C15H10FNO3/c1-2-8-5-10(18)7-12-14(8)20-15(17-12)9-3-4-13(19)11(16)6-9/h2-7,18-19H,1H2
Clé InChI
MQIMZDXIAHJKQP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR2(2100)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.