PLA0167
Rabbit anti-TRRAP Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
350/400 kDa PCAF-associated factor, PAF350/400, PAF400, STAF40, TR-AP, Tra1, tra1 homolog
399,00 €
About This Item
399,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
AAD04629.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... TRRAP(8295)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable