PLA0119
Rabbit anti-NONO Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonyme(s) :
52 kDa subunit, 54 kDa nuclear RNA- and DNA-binding protein, 54-kD, 55 kDa nuclear protein, DNA-binding p52/p100 complex, MRXS34, NMT55, NRB54, NonO protein, Nuclear RNA-binding protein, P54, P54NRB, PPP1R114, non-Pou domain-containing octamer (ATGCAAAT) binding protein, p54(nrb), protein phosphatase 1, regulatory subunit 114
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Qualité
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numéro d'accès
NP_031389.3
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... NONO(4841)
Immunogène
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable