P9752
Phosphoriboisomerase from spinach
Type I, partially purified powder, ≥40 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
D-Ribose-5-phosphate ketol-isomerase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
spinach
Type
Type I
Forme
partially purified powder
Activité spécifique
≥40 units/mg protein (biuret)
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable