P9537
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−R-Phycoerythrin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−R-PE
284,00 €
About This Item
284,00 €
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:20
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable