Principaux documents
P2767
Sigma-Aldrich
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycerol 3-phosphate sodium salt
≥99% (GC), ≥97% (TLC)
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidic acid, dioleoyl sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H73O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
700.97
Code UNSPSC :
51191904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (TLC)
≥99% (GC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
phospholipid
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(O)=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H73O8P.3Na/c2*1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;;/h2*17-20,37H,3-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);;;/q;;3*+1/p-3/b2*19-17-,20-18-;;;/t2*37-;;;/m11.../s1
Clé InChI
VSEVTEXNDGQEBO-LSVXRYHXSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Suttichai Krisanaprakornkit et al.
International immunology, 20(1), 21-29 (2007-11-08)
Human beta-defensin expression correlates with differentiation in oral epithelium, and calcium ion, an important regulator of epithelial differentiation, plays a critical role in regulation of human beta-defensin-2 (hBD-2) mRNA expression. Phospholipase D (PLD) also regulates epithelial differentiation. Therefore, we examined
Luísa Camacho et al.
Journal of cell science, 122(Pt 23), 4383-4392 (2009-11-12)
Rab GTPases of the Arabidopsis Rab-E subclass are related to mammalian Rab8 and are implicated in membrane trafficking from the Golgi to the plasma membrane. Using a yeast two-hybrid assay, Arabidopsis phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase 2 (PtdIns(4)P 5-kinase 2; also known as