Documents
P8287
Sigma-Aldrich
o-phénylènediamine dihydrochloride
chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(NH2)2·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.06
Numéro Beilstein :
3912045
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
o-phénylènediamine dihydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Forme
tablet
Pf
258 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'o-phénylènediamine (o-PD) est une molécule incolore dépourvue de fluorescence.
Le dichlorhydrate d'o-phénylènediamine (OPD) est un substrat chromogène qui peut être employé dans des techniques ELISA ("Enzyme-Linked Immunosorbent Assay", dosage par immunosorbant lié à une enzyme) puisqu'il utilise des anticorps conjugués à la peroxydase de raifort. Ce substrat donne un produit final brun orangé soluble, mesurable par spectrophotométrie à 450 nm. La réaction de l'OPD peut être arrêtée par l'ajout d'HCl 3 N ou d'H2SO4 3 M, puis mesurée à 492 nm.
Application
Le dichlorhydrate d'o-phénylènediamine est utilisé comme substrat des anticorps secondaires conjugués à la peroxydase de raifort dans les tests ELISA.
Reconstitution
Dissoudre un comprimé dans un tampon phosphate-citrate 0,05 M (pH 5,0) à la concentration souhaitée (la concentration d'OPD habituellement utilisée est de 0,4 mg/ml). Juste avant utilisation, ajouter 40 μl de peroxyde d'hydrogène à 30 % fraîchement préparé pour 100 ml de substrat dissous dans le tampon. Les comprimés sont conditionnés sous emballage métallisé individuel.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Sara Buezo Montero et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 10, 377-377 (2020-08-28)
Mosquitoes of the Aedes genus transmit arboviruses of great importance to human health as dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. The tiger mosquito Aedes albopictus can play an important role as arboviral vector, especially when Aedes aegypti is absent or
Henry Surendra et al.
Malaria journal, 18(1), 227-227 (2019-07-10)
Analysis of anti-malarial antibody responses has the potential to improve characterization of the variation in exposure to infection in low transmission settings, where conventional measures, such as entomological estimates and parasitaemia point prevalence become less sensitive and expensive to measure.
Rafaella P M Guimarães-Peixoto et al.
Veterinary parasitology, regional studies and reports, 20, 100375-100375 (2020-05-26)
Bovine cysticercosis remains as one of the most important cause of carcasses and viscera condemnation in Brazilian slaughterhouses. However, the efficiency of post-mortem inspection for the diagnosis of this zoonotic disease is relatively low, and few available studies were performed
Saima Ajaz et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 320(1), C57-C65 (2020-11-06)
The COVID-19 pandemic has been the primary global health issue since its outbreak in December 2019. Patients with metabolic syndrome suffer from severe complications and a higher mortality rate due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. We
Rama Devudu Puligedda et al.
Antibodies (Basel, Switzerland), 9(1) (2020-03-04)
Poliovirus (PV)-specific intestinal IgAs are important for cessation of PV shedding in the gastrointestinal tract following an acute infection with wild type or vaccine-derived PV strains. We sought to produce IgA monoclonal antibodies (mAbs) with PV neutralizing activity. We first
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.