P9107
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (Charybdotoxin-Sensitive Voltage-Dependent Potassium Channel, HLK3) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
857,00 €
About This Item
857,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: 1:50 using cells permeabilized with 0.2% Triton X-100
western blot (chemiluminescent): 1:100
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable