MABN1851
Anti-Nav1.4 Na+ channel Antibody, clone N255_38
122,00 €
About This Item
122,00 €
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
N255/38
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Nav1.4 Na+ channel in rat hippocampus tissue sections.
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité