P9041
Phosphodiesterase II from bovine spleen
lyophilized powder, ≥5.0 units/mg protein
Synonyme(s) :
3′-Exonuclease, Spleen exonuclease, Spleen phosphodiesterase
172,00 €
About This Item
172,00 €
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥5.0 units/mg protein
Poids mol.
65 kDa
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
5′-Nucleotidase ≤1% of base activity
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... PDE2A(281971)
Description générale
Application
- excision of pyridyloxobutyl (POB) base adducts from DNA[5]
- digestion of DNA prior to cycloadenosine enrichment[6]
- hydrolysis of DNA from blue mussels gill tissue into deoxyribonucleoside 3′-monophosphates[7]
Actions biochimiques/physiologiques
Polynucleotides having 5′-phosphomonoester end groups are not attacked.
Définition de l'unité
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable