P8908
Prostaglandin E1
synthetic, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-enoic acid, Alprostadil, PGE1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
0.25-100 ng/mL
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Clé InChI
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGER1(5731) , PTGER2(5732) , PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves