P8664
1,2-Diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥99% (GC)
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylethanolamine, diheptadecanoyl
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (GC)
Groupe fonctionnel
amine
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)
Clé InChI
YSFFAUPDXKTJMR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable