Principaux documents
P7866
Sigma-Aldrich
Nunclon® cell culture dishes
diam. × H 60 mm × 15 mm, round vented with lid
Synonyme(s) :
cell culture dish, cell culture plates, petri dishes
1 CASE
270,00 €
270,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 CASE
270,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
270,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene dishes with lids
round
Stérilité
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 400 ea (Internal packs of 10)
Fabricant/nom de marque
Nunc 150288
Diam. × H
60 mm × 15 mm
Capacité de la boîte
~40 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
60 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
  • Large range available, treated for cell culture but with many other uses
  • Optically clear and very flat for use in microscope
  • Non-toxic
  • Certified surface treatment for optimal cell attachment and growth
vented
Informations légales
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries