Principaux documents
S2GVU05RE
Millipore
Unité de filtration sous vide Stericup Quick Release-GV, stérile
Millipore® Stericup® Quick Release Vacuum Filtration System
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 500 mL, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
SCGVU05RE
12 EA
249,00 €
249,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
12 EA
249,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
Nomenclature NACRES :
NB.24
249,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; irradiated
Gamme de produits
Stericup®
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 12 ea
Paramètres
max. temp. at 45 °C
Description
2.4 mL (hold-up volume)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
263 mm
Capacité
500 mL
Diamètre
12.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Cet article est le remplaçant direct de SCGVU05RE
Travaillez facilement et filtrez en toute confiance avec les systèmes de filtration Stericup® et Steritop®.
Les dispositifs de filtration stérilisante sous vide Stericup® et Steritop® utilisent des membranes fiables et hautement performantes pour une filtration stérilisante optimale des réactifs, tampons et milieux de laboratoire. Ces dispositifs associent des débits et des volumes filtrés supérieurs à une faible liaison non spécifique et à une conception stable et évitant tout basculement.
Cette unité de filtration à membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Stericup® de 0,22 μm de dimension de pores associe une unité de filtration pour flacon de 500 ml avec un flacon de réception de 500 ml et un bouchon pour le traitement et le stockage.
Application
Les systèmes Stericup® et Steritop® sont conçus pour réduire la formation de mousse et la dénaturation des protéines tout en optimisant le débit. Ils peuvent être utilisés pour la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses telles que les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire +/- additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Produit réservé à la recherche
Caractéristiques et avantages
  • Le de filtration Quick Release se déconnecte du flacon de réception en un quart de tour, ce qui réduit le risque de déversement et facilite la manipulation sur la paillasse ou sous la hotte.
  • L'identification en gras du produit sur l'entonnoir Steritop® affiche clairement les caractéristiques de la membrane, notamment la composition et la taille des pores, pour une sélection rapide du produit adapté à l'application.
  • Le bouchon à fermeture par clic est muni d'une collerette et est modifié pour assurer une prise en main sûre aussi bien en conditions humides que sèches et une butée tactile confirme que la fermeture est sécurisée. Ne vous inquiétez pas du risque de déversement ou de contamination du contenu stérilisé.
  • Une large zone d'écriture dépolie sur le flacon de réception et la couleur plus claire du bouchon permettent un étiquetage clair pour améliorer la lisibilité et réduire les bavures illisibles.
  • Le bouchon à fermeture par clic repose sur le côté pour éviter tout risque de contamination.
  • Les flacons de réception sont empilables pour gagner de l'espace de stockage.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Protocoles
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. Is this PVDF membrane a durapore membrane?
    1 answer
    1. As listed in the Properties section this is a Durapore membrane.
      Helpful?
  2. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  3. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  4. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  5. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  6. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  7. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  8. The User Guide says “Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications”. Can you specify which bottles are compatible?
    1 answer
    1. Steritop® Quick Release bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with either a GL33 or GL45 mm closure thread as specified. Steritop® E bottle top units require a vacuum-rated receiver bottle with a GL45 mm closure thread. Bottles no larger than 2 L should be used.
      Glass bottles, GL33:
      • Wheaton media bottles (glass), 500 mL (Product Z364886)
      • Wheaton media bottles (glass), 1 L (Product Z364894)
      Glass bottles, GL45
      • Corning® glass media storage bottle, 125 mL (Product CLS1399125)
      • Corning® glass media storage bottle, 250 mL (Product CLS1399250)
      • Corning® glass media storage bottle, 500 mL (Product CLS1399500)
      • Corning® glass media storage bottle, 1 L (Product CLS13991L)
      • Pyrex® round media storage bottle, 500 mL (Product CLS1395500)
      • Pyrex® round media storage bottle, 1 L (Product CLS13951L)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 250 mL (Product DWK14395250)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 500 mL (Product DWK14395500)
      • KIMBLE® KIMAX® Media bottle, 1 L (Product DWK143951000)
      Plastic (pre-sterile) bottles, GL45:
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 250 mL (Product S200B02RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 500 mL (Product S200B05RE)
      • Stericup® Quick Release Receiver flask, 1000 mL (Product S200B10RE)
      Helpful?
  9. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  10. Can Stericup® and Steritop® filters be reused?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single use, disposable processing.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Bedford, MA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Goods as advertised, delivered on time
    What was sterilized with the filter system proved to be sterile