Documents
P7668
Sigma-Aldrich
PARAFILM® M
roll size 4 in. × 250 ft
Synonyme(s) :
Parafilm Sealing Film
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.35
Matériaux
film (thermoplastic)
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Parafilm PM999
Paramètres
-45-+50 °C temp. range
Larg. × L
10 cm × 76 m
Taille du rouleau
4 in. × 250 ft
Description générale
Le film PARAFILM peut s′étirer jusqu′à 200 % et adhère même aux formes et aux surfaces irrégulières. Ce film étanche ne contient aucun plastifiant et est constitué principalement de polyoléfines et de paraffines. Le film PARAFILM M résiste jusqu′à 48 heures à de nombreuses substances polaires, par exemple les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines.
Protège l′intégrité des applications de recherche grâce à sa barrière étanche à l'humidité, qui procure une très bonne étanchéité et qui ne se décolle pas de la verrerie, même en cas de dégagement gazeux.
Réduit le risque de données erronées, avec une protection inodore, incolore et semi-transparente.
Empêche les pertes d′humidité et les réductions de volume du fait de sa composition et de sa bonne étanchéité.
Adhère aux formes et aux surfaces irrégulières grâce à sa matière souple et hermétique.
S′étire et peut atteindre plus de 200 % de sa longueur initiale.
Résiste jusqu′à 48 heures à de nombreuses substances polaires, comme les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines.
Perméabilité
Oxygène : (ASTM 1927-98) 150 ml/m² d à 23 °C et 50 % d′HR.
Dioxyde de carbone : (méthode IR modifiée) 1200 ml/m² d à 23 °C et 0 % d′HR.
Vapeur d′eau : (ASTM F1249-01)
À plat : 1 g/m² d à 38 °C et 90 % d′HR.
Plissé : 1 g/m² d à 38 °C et 90 % d′HR.
Effets de réactifs courants
Permanganate de potassium
5 % : Aucun effet apparent, hormis une coloration brun foncé permanente au bout de 18 heures.
0,1 % : Même effet qu′à 5 %, avec une coloration légèrement plus pâle.
Solution d′iode (0,1N)
Aucun effet, hormis une coloration brune au bout de 18 heures.
Alcool éthylique (95 %)
Aucun effet apparent, hormis un blanchiment de surface au bout de 24 heures.
Aucun effet apparent au bout de 24 heures :
Acide chlorhydrique concentré (12N) et dilué (5N)
Acide sulfurique concentré (36N) et dilué (5N)
Acide nitrique concentré (16N) et dilué (5N)
Hydroxyde de sodium concentré (22 %)
Hydroxyde d′ammonium concentré (28 % de NH<sub>3</sub>)
Solution de sel (NaCl) concentrée (20 %)
Alcool isopropylique (99 %)
Usage non recommandé avec les solvants chlorés, aromatiques et aliphatiques non polaires.
Le film devient mou et collant vers 54-66 °C (130-150 °F).
Informations légales
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
Akiko Hirao et al.
PloS one, 4(9), e6909-e6909 (2009-09-10)
The peripheral circadian clock in mice is entrained not only by light-dark cycles but also by daily restricted feeding schedules. Behavioral and cell culture experiments suggest an increase in glucose level as a factor in such feeding-induced entrainment. For application