P7061
Pluronic® F-68
suitable for plant cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Polyoxyethylene-polyoxypropylene block copolymer
About This Item
Produits recommandés
Description
Contains 100 ppm BHT
non-ionic
Gamme de produits
BioReagent
Poids mol.
average mol wt 8350
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
CMC
0.04 mM (20-25°C)
HLB
29
Application(s)
agriculture
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
Clé InChI
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1