P1869
Anti-Phosphotyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone pT-154, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Phospho-Tyr, Phospho-tyrosine, p-Tyr
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
pT-154, monoclonal
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
direct ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total extract of A431 cells stimulated by EGF
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blot
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable