Principaux documents
P6335
Supelco
Pramoxine hydrochloride
BioXtra
Synonyme(s) :
4-[3-(4-Butoxyphenoxy)propyl]morpholine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H27NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Gamme de produits
BioXtra
Impuretés
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
<0.1%
Solubilité
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow
Traces d'anions
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES 
Cl.CCCCOc1ccc(OCCCN2CCOCC2)cc1
InChI
1S/C17H27NO3.ClH/c1-2-3-12-20-16-5-7-17(8-6-16)21-13-4-9-18-10-14-19-15-11-18;/h5-8H,2-4,9-15H2,1H3;1H
Clé InChI
SYCBXBCPLUFJID-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Topical anesthetic for skin or mucous membranes
Remplacé(e)(s) par