P5622
Anti-Pen-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 10 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 3-6 μg/mL using whole extract of human kidney 293 cells expressing human Pen-2
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSENEN(55851)
mouse ... Psen2(19165)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable