P0090000
Acide palmitique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP Reference Standard
Pression de vapeur
10 mmHg ( 210 °C)
Famille d'API
palmitic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
61-62.5 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C