Documents
P4896
Sigma-Aldrich
Pararosaniline acetate
Synonyme(s) :
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17N3 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.41
Numéro C.I. (Colour Index):
42500
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
203 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.C2H4O2/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;1-2(3)4/h1-12,20H,21-22H2;1H3,(H,3,4)
Clé InChI
YIXIVOYGLPFDCY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
This is the pure, principal component of mixtures commonly referred to as Basic Fuchsin.
Informations légales
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par