P4689
Protein G′ from proprietary source
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
G′ protein
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme
lyophilized powder
Capacité
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable