Principaux documents
P4524
Sigma-Aldrich
β-Lactamase from Enterobacter cloacae
Type IV, lyophilized powder, 0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Synonyme(s) :
β-Lactamase I, β-Lactamase II, Cephalosporinase, Penicillin amido-β-lactam hydrolase, Penicillinase from Enterobacter cloacae
100 UNITS
305,00 €
250 UNITS
611,00 €
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 UNITS
305,00 €
250 UNITS
611,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
305,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
bacterial (Enterobacter cloacae)
Niveau de qualité
Type
Type IV
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin)
Poids mol.
29 kDa
Composition
Protein, ~60%
Technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
Adéquation
suitable for enzyme test
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Description générale
β-Lactamase is a monomeric enzyme of 29 kDa.[1] This product is produced from Enterobacter cloacae and is provided as a lyophilized powder. It acts as a target protein for β-lactam antibiotics. This enzyme is present in Gram-negative bacteria.[2]
Application
β--lactamase is used to inactivate β-lactam antibiotics by breaking open the β-lactam ring. β--lactamase is used to study antibiotic resistance and resistance suppression. Product P4524 is produced from Enterobacter cloacae and is provided as a lyophilized powder.
β-Lactamase from Enterobacter cloacae has been used in the maternal and fetal quantitative blood cultures to avoid any carryover phenomenon. It has also been used as a component in Mueller Hinton (MH) broth for placental cultures.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
β--lactamase inactivates β-lactam antibiotics by breaking open the β-lactam ring.
Définition de l'unité
1 U hydrolysiert 1.0 μmol des angegebenen Substrats pro Minute bei pH 7.0 und 25 °C. Wird als Benzylpenicillin Einheiten verkauft. Diese International Einheit (unter Verwendung von Benzylpenicillin als Substrat) entspricht ca. 600 Levy oder 75 Pollock Einheiten.
Forme physique
Lyophilized powder containing sodium phosphate buffer salts
Remarque sur l'analyse
Protein determined by biuret.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Past and present perspectives on beta$-lactamases
Bush K
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 62(10) (2018)
Persistent bacteremia in rabbit fetuses despite maternal antibiotic therapy in a novel intrauterine-infection model
Gras-Le Guen C, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 47(7), 2125-2130 (2003)
Protein-protein interactions monitored in mammalian cells via complementation of beta-lactamase enzyme fragments
Wehrman T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(6), 3469-3474 (2002)
Jung-Ho Shin et al.
EMBO reports, 22(2), e51790-e51790 (2021-01-20)
Bactericidal antibiotics are powerful agents due to their ability to convert essential bacterial functions into lethal processes. However, many important bacterial pathogens are remarkably tolerant against bactericidal antibiotics due to inducible damage repair responses. The cell wall damage response two-component
P J Johnsen et al.
Genetics, 181(4), 1521-1533 (2009-02-05)
We present a new hypothesis for the selective pressures responsible for maintaining natural competence and transformation. Our hypothesis is based in part on the observation that in Bacillus subtilis, where transformation is widespread, competence is associated with periods of nongrowth