Principaux documents
219475
Sigma-Aldrich
CENTA β-Lactamase Substrate
≥98% (TLC), powder, β-lactamase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
CENTA β-Lactamase Substrate
25 MG
358,00 €
358,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
358,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H17N3O8S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.54
358,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
CENTA β-Lactamase Substrate, CENTA β-Lactamase Substrate, CAS 9073-60-3, is a chromogenic β-lactamase substrate for both Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Niveau de qualité
Description
RTECS - OD2265000
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
25 mM phosphate buffer, pH 7.0: 2.5 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Chromogenic β-lactamase substrate for both gram-negative and gram-positive bacteria that is comparable to other chromogens (PADAC Substrate and nitrocefin). Hydrolysis of the beta-lactam ring causes a color change from light yellow (λmax: 340 nm) to chrome yellow (λmax: 405 nm). Relatively unaffected by commonly used microbiological media and human serum. Stable in H2O and in the presence of cysteine, mercaptoethanol and dimercaptopropanol.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Jones, R.N., et al. 1982. J. Clin. Microbiol.15, 954.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable