P4124
Anti-PM/Scl-100 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Autoantigen PM/Scl 2, Anti-EXOSC10, Anti-Exsosome Component 10, Anti-P100, Anti-PMSCL Autoantigen, 100-KD, Anti-PMSCL2, Anti-Polymyositis-scleroderma Overlap Syndrome Associated Autoantigen, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen 2, Anti-Polymyositis/scleroderma Autoantigen, 100 kDa
637,00 €
About This Item
637,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~100 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using nuclear exracts to HeLa human epithelioid carcinoma cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EXOSC10(5394)
mouse ... Exosc10(50912)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable