P3522
Phenylacetone
Synonyme(s) :
Benzyl methyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup