P2200
Protein C from human plasma
Activated, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Activated Protein C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
heavy chain 41 kDa
light chain 21 kDa
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... PROC(5624)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable