Principaux documents
P1287
Sigma-Aldrich
2-Arachidonoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine solution
10 mg/mL in chloroform
Synonyme(s) :
PC, 3-sn-Phosphatidylcholine, 2-arachidonoyl-1-stearoyl, L-α-Phosphatidylcholine, β-arachidonoyl-γ-stearoyl, L-β-Arachidonoyl-γ-stearoyl-α-lecithin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H84NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
810.13
Beilstein:
6090084
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (TLC and GC)
Forme
liquid
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Groupe fonctionnel
phospholipid
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-25-27-29-31-33-35-37-39-46(49)55-44(43-54-56(50,51)53-41-40-47(3,4)5)42-52-45(48)38-36-34-32-30-28-26-24-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,25,27,31,33,44H,6-13,15,17-19,21,23-24,26,28-30,32,34-43H2,1-5H3/b16-14-,22-20-,27-25-,33-31-/t44-/m1/s1
Clé InChI
PSVRFUPOQYJOOZ-QNPWAGBNSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :