P1162
Palmitic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N-(Palmitoyloxy)succinimide, N-Succinimidyl palmitate, Palmitic acid N-succinimidyl ester
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Type de lipide
saturated FAs
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C20H35NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(24)25-21-18(22)16-17-19(21)23/h2-17H2,1H3
Clé InChI
OTNHQVHEZCBZQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable