Principaux documents
JKA3016
Sigma-Aldrich
mPEG10K
average Mn 10,000, succinimidyl carboxymethyl ester, amine reactive
Synonyme(s) :
mPEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
1 G
436,00 €
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
436,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG10K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Description générale
Methoxy PEG NHS Ester (SCM PEG). Amine reactive PEG towards the amino groups of lysine(s) on proteins or other biologics; reaction occurs at room temperature in <1hr at pH 7-8. Stable linker between PEG and NHS ester.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zhao, G., et al.
Langmuir, 30(23) (2014)